Läs mer
3M™ Versaflo™ Premium S-Series huva och hjälmadapter, S-960
Produktkod. 31297041 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Adapter för huva och hjälm
Produktkod. Produkttyp
31297041 Adapter för huva och hjälm
1 options
Produktkod. 31297041 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100308819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 SEK
    933.42 SEK / Paket med 1
    Save 566.58 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Designad för att passa 3M™ SecureFit™ HardHat H-700-serien och 3M™ Hard-Hat G3000-serien.
  • Kompatibel med 3M™ Versaflo™ S-seriens premiumhuvar och 3M™ Versaflo™ motordrivna och luftrespiratorsystem.
  • Ger integrerat skydd mot huvud, ansikte, axel och andningsskydd mot damm och stänk.
  • Hjälper till att rikta luftflödet till framsidan av motorhuven för bättre komfort och sikt.
  • Möjliggör enkel integration av huvud- och andningsskydd för ökad arbetarsäkerhet.
  • Lätt och hållbar design för bekväm, långvarig användning i industriella miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Material Plast
Produkttyp Adapter för huva och hjälm
Storlek En storlek