Läs mer
3M™ Versaflo™ Strålningsvärmeskydd
Produktkod. 17247640 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3 M™ Versaflo™ Hjälm M-307
3 M™ Versaflo™ Hjälm M-407
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
17247640 3 M™ Versaflo™ Hjälm M-307 -
17257640 3 M™ Versaflo™ Hjälm M-407 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17247640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100099853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8090.00 SEK
    5049.90 SEK / Paket med 1
    Save 3040.10 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av lätt, aluminiserat aramidtyg och ger förbättrat skydd för huvud, nacke och axlar och komfort från strålningsvärme
  • Förlänga M-Series Användning i högtemperaturmiljöer genom att ge förbättrat skydd för huvud, nacke och axlar
  • Lätt aluminiserat aramidtyg
  • CE-godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning M-973
Färg Grå
För användning med (utrustning) 3 M™ Versaflo™ Hjälm M-307
Längd (metrisk) 0.355 m
Bredd (metrisk) 0.228 m
Höjd (metrisk) 0.086 m