Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
Produktkod. 10135924 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Andningsskydd
Huva med ansiktsförsegling
Huva med ansiktstätning
Huva med halskrage
Huva med innerhölje
Målarhuva med inre kåpa
Färg:
Grå
Vitt
Modell:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Modell Förpackningsstorlek
10135924 Andningsskydd Grå S-855E Varje
10450180 Huva med ansiktsförsegling Vitt S-433 L Varje
11810114 Huva med ansiktstätning Vitt S-433 L-5 Varje
10357839 Andningsskydd Vitt S-433 S Varje
11751383 Huva med halskrage Vitt S-605-10 Paket med 10
11761383 Huva med innerhölje Vitt S-607-10 Paket med 10
11711143 Huva med halskrage Vitt S-655 Varje
11721143 Huva med innerhölje Vitt S-657 Varje
11791383 Huva med innerhölje Vitt S-707-10 Paket med 10
11781143 Målarhuva med inre kåpa Vitt S-757 Varje
13481177 Huva med halskrage Grå S-805-5 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10135924 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100079874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3710.00 SEK
    2224.39 SEK / Paket med 1
    Save 1485.61 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar erbjuder en mängd olika alternativ för ansiktstätningar, kragar, höljen och upphängningar, vilket gör att du kan välja det andningsskydd som ger mest värde och komfort för ditt team.
  • S-seriens andningsskydd och huvar är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
  • Ger huvud, ansikte, nacke och axlar täckning från damm och färgspray.
  • Ger ett bra synfält.
  • Hjälper till att skydda ögon och ansikte från vätskestänk och lågenergiflygande partiklar och damm.
  • Mångsidiga tillbehör tillgängliga som kan hjälpa dig att anpassa huven till just din miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Premiumhuva med förseglad söm, Single Size, S-855E
Färg Grå
Material Spunbunden polypropen
Produkttyp Andningsskydd
Formatera Standard
För användning med (utrustning) 3M Drivna och levererade andningsskyddssystem
Inkluderar Huvudsele och S-805E ersättningshuva i tyg
Modell S-855E
Kvantitet 1 st