Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Andningsskydd
Hood with Faceseal
Huva med ansiktsförsegling
Huva med halskrage
Huva med innerhölje
Målarhuva med inre kåpa
Färg:
Grå
Vitt
White
Modell:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- S-seriens andningsskydd och huvar är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
- Ger huvud, ansikte, nacke och axlar täckning från damm och färgspray.
- Ger ett bra synfält.
- Hjälper till att skydda ögon och ansikte från vätskestänk och lågenergiflygande partiklar och damm.
- Mångsidiga tillbehör tillgängliga som kan hjälpa dig att anpassa huven till just din miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 1000 |
| Certifikat och efterlevnad | NIOSH |
| Beskrivning | Ersättningshuv av högsta kvalitet med förseglade sömmar och innerkrage, S-805-5 |
| Färg | Grå |
| Material | Zytron 200 |
| Produkttyp | Huva med halskrage |
| För användning med (applikation) | Montering, anläggningsunderhåll, maskindrift, målning, slipning |
| För användning med (utrustning) | GVP, Breathe-Easy™ , V-serien, T-300, T-600, T-800 |
| Inkluderar | Huva med endast halskrage |
| Modell | S-805-5 |
| Visa mer |