Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens målarhusmontering med inre skydd och hjälm, S-767
Produktkod. 31297046 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
PAPR-montering med huva
Produktkod. Produkttyp
31297046 PAPR-montering med huva
1 options
Produktkod. 31297046 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100325969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3545.00 SEK
    2210.39 SEK / Paket med 1
    Save 1334.61 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Erbjud ett brett utbud av ansiktsförseglingar, halsband, svepningar och upphängningar, så att du kan välja det andningsskydd som ger mest värde och komfort för ditt team.
  • Lätt, mångsidig och lätt att underhålla
  • Hjälp till att skydda dina arbetare från olika föroreningar samtidigt som du behåller komforten
  • Finns i fullt monterade integrerade huvar för bekvämlighet
  • Återanvändbara fjädringsalternativ ger kostnadsbesparingar
  • Designad för att passa dina behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp Kombination
Material Plast
Produkttyp PAPR-montering med huva
Storlek En storlek
Med utandningsventil Nej