Läs mer
3M™ Versaflo™ elektrisk luftrespirator, startkit, TR-619E
Produktkod. 15559255 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp: PAPR systemkit, Färg: ljusgrå, modell: TR-619E
Produktkod.
15559255 Produkttyp: PAPR systemkit, Färg: ljusgrå, modell: TR-619E
1 options
Produktkod. 15559255 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100053532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29460.00 SEK
    18678.42 SEK / Paket med 1
    Save 10781.58 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
3M™ Versaflo™ elektrisk luftturbo, startkit, TR-619E är vårt färdiga kit med andningsskydd mot partiklar, gaser och ångor. Det levereras med allt du behöver för att komma igång. Lägg bara till din 3M™ Versaflo™-hjälm för komplett andningsskydd.
  • Enkelt startkit med alla komponenter för att komma igång. Lägg bara till den hjälm som behövs
  • Användarvänligt, mångsidigt andningsskydd mot damm, dimma, rök och organiska ångor
  • Kitet innehåller turboenhet TR-602E, A2P-filter, filterskydd, förfilter, gnistfångare, bälte som är lätt att rengöra, högkapacitetsbatteri, enkelstations batteriladdarkit, BT-30 längdjusterande andningsslang och luftflödesindikator
  • Kompatibel hjälm krävs
  • Visuella, vibrations- och akustiska varningslarm för att varna för lågt batteri och luftflöde
  • Systemets körtid på 9,5–19 timmar beror på batteri, flöde, hjälm och filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PAPR-montering, ingen hjälm
Modell Versaflo™