Läs mer
3M™ Versaflo™ Egensäker Powered Air Turbo Starter Kit, TR-819E
Produktkod. 16358981 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp: PAPR System Kit, Färg: Ljusgrå, Modell: TR-819E
Produktkod.
16358981 Produkttyp: PAPR System Kit, Färg: Ljusgrå, Modell: TR-819E
1 options
Produktkod. 16358981 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100169180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39650.00 SEK
    21525.83 SEK / Paket med 1
    Save 18124.17 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
3M™ Versaflo™ Egensäker driven luftturbostartsats TR-819E är ett praktiskt kit som är godkänt enligt Zon 0-krav och kan vara lämpligt för områden där potentiellt explosiva atmosfärer förväntas och permanent inom normal drift. Klar att använda och har allt du behöver för att komma igång. Godkänd för användning med ett brett utbud av Versaflo™ Mjuka headtops S-serien och styva headtops M-serien. ATEX certifierad och CE-godkänd.
  • Bekvämt färdigt att använda kit
  • Godkänd för användning med ett brett utbud av Versaflo™ Mjuka headtops S-serien och styva headtops M-serien
  • Inkluderar ett uppladdningsbart litiumjonbatteri med standardkapacitet
  • Headtop ingår ej
  • CE godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Produkttyp PAPR-system för tung industri
Kvantitet 1/Cs.