Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14594 2A/2B and EN 14594 3A/3B Approved |
| Färg | Black |
| Flödeshastighet | 170 to 305 L/min. |
| Typ av flöde | Air flow |
| Inkluderar | Integrated silencer |
| Modell | V-500 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Vikt (metrisk) | 550 g |
| Produkttyp | V-500E Regulator |