Läs mer
Thermo Scientific™ VersaLid för VersaCool™ Kylt cirkulerande badkar, vändbart gångjärnslock
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Täcka
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd VersaLid för optimal prestanda med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad.
VersaLid kan konfigureras ’efter användarens komfort och erbjuder en verktygslös inställning för vänster- eller högerhänta gångjärnsrörelser och även för ingen gångjärnsrörelse. Den ’är droppfri när den används i gångjärnsläge.
- Ett lock som kan vara vänstergångjärn, högergångjärn eller ohängt lock
- Droppfritt lock minskar fukt och leder kondensatet tillbaka till badet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | VersaLid-vändbart gångjärnslock |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific VersaCool Kylt cirkulerande bad |
| Typ | Täcka |