Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 23-201 Series blå PVC-handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
Beskrivning
- Grov sandblästring ger bra grepp på vått underlag
- Mjuk PVC-beläggning på handsken bibehåller fingerfärdighet och smidighet vid låga temperaturer
- Doppad grov finish gör hanteringen av våta och hala material enklare och säkrare
- Värmeförseglad hylsa ger endast vätskebeständighet och dammskydd
Användningsområden:
- Kemikaliehantering
- Kemisk raffinering
- Rengöring
- Byggnation
- Bearbetning av mejeriprodukter
- Fiskförädling
- Bearbetning av frukt och grönsaker
- Allmänt syfte
- Vaktmästeribruk
- Lättare monteringsuppgifter
- Underhåll
- Raffinering av olja och bensin
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | PVC |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III, CE-märkning, EN 374, EN 388 : 4121 |
| Manschettmaterial | PVC |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Blue |
| Latexfri | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Visa mer |