Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 23-201 Series blå PVC-handskar
Produktkod. 15361005 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
6 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15361005 10 6 par
15341005 8 6 par
15331005 7 6 par
15351005 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15361005 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 23201100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2234.50 SEK
    1426.45 SEK / 6 par
    Save 808.05 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Komfortabel långärmad PVC-handske med bra fingerfärdighet och smidighet även vid låg temperatur.
  • Grov sandblästring ger bra grepp på vått underlag
  • Mjuk PVC-beläggning på handsken bibehåller fingerfärdighet och smidighet vid låga temperaturer
  • Doppad grov finish gör hanteringen av våta och hala material enklare och säkrare
  • Värmeförseglad hylsa ger endast vätskebeständighet och dammskydd
Användningsområden:
  • Kemikaliehantering
  • Kemisk raffinering
  • Rengöring
  • Byggnation
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Fiskförädling
  • Bearbetning av frukt och grönsaker
  • Allmänt syfte
  • Vaktmästeribruk
  • Lättare monteringsuppgifter
  • Underhåll
  • Raffinering av olja och bensin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan PVC
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III, CE-märkning, EN 374, EN 388 : 4121
Manschettmaterial PVC
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial PVC
Färg Blått
Latexfri Ja
Material PVC
Produkttyp Kemikalieresistenta handskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 4 mm
Handske manschettstil Värmeförseglad hylsa
Foder Bomull
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Kemisk och flytande
Serie 23-201