Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handskar
Produktkod. 15334082 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15334082 6.5 12 par
15324092 10.5 12 par
15354082 7.5 12 par
15394082 9.5 -
15374082 8.5 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15334082 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 37501065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1008.75 SEK
    643.70 SEK / 12 par
    Save 365.05 SEK
    36% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tål många lösningsmedel och oljebaserade kemikalier. Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handskar har god nötningsbeständighet.
  • Utmärkt motståndskraft mot många lösningsmedel och oljebaserade kemikalier
  • Mycket bra nötningsbeständighet
  • Flexibel och bekväm för en utmärkt fingerfärdighet
  • Handske i manschettstil
  • Upphöjt diamantgrepp
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 6.5
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Färg på handskemanschett Blått
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomullsflockning
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Utmärkt motståndskraft mot många lösningsmedel och oljebaserade kemikalier
Serie 37-501