Läs mer
Ansell™ Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Chemical and liquid protection gloves
- Flock lined 100% cotton nitrile formula glove
- Superior raised grip pattern for safety handlings
- Good resistance to many solvents and oil based chemicals
- Flexible, excellent dexterity.
Applications:
- Printing industry
- Assembly
- Food Processing
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 and EN288:2003 , EN374:2003 |
| Färg | Blue |
| Material | Nitrile |
| Storlek | 10.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.35 mm |
| Handske manschettstil | Gauntlet |
| Modell | 37-520_10.5 |
| Serie | 37-520 |
| Längd (metrisk) | 345 mm |