Läs mer
Ansell Edmont™ Versatouch™ 62-210 Series Naturgummi Latex Nedsänkningshandskar
Produktkod. 15355152 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15355152 Blått 12 par
1 options
Produktkod. 15355152 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 62201090
I lager
Smidig finish, hög flexibilitet och goda nivåer av fingerfärdighet.
  • Nedsänkningshandskar
  • Kemiskt och flytande skydd
  • Stöd naturgummi blå latex
  • Sömlös foder för större komfort under användning
  • Mycket bra nötnings- och rivbeständighet
  • Tillåter kontakt upp till 100 °C
Användningsområden:
  • Mathantering
  • Matlagning, bearbetning och hantering
  • Vaktmästeribruk
  • Rengöringsmedel och rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Latex
Tjocklek (metrisk) 1.2 mm
Serie 62-210
Längd (metrisk) 300 mm