Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Produktkod. p-7146540 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 15838831
Brand: Ansell™ 62401070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industriell skyddshandske
  • Bekväm för intensiv användning.
  • Mycket bra flexibilitet.
  • Vätsketät beläggning.
  • Utmärkt värmeisolering antingen i varma (upp till 250 °C) eller kalla (ned till -20 C) °förhållanden.
  • Använd inte i kontakt med spetsiga föremål.
  • Använd inte med en roterande maskin där handsken kan fastna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Material på baksidan Gummi latex
Certifikat och efterlevnad EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Klorerad Nej
Klassificering Kategori III
Belagt område helt belagd
Manschettmaterial Naturgummilatex
Beskrivning Industriell skyddshandske
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd Nivå 2
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Naturgummi latex
Fingertjocklek (engelska) 0.0868 in.
Fingertjocklek (metrisk) 2.21 mm
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Gummi latex
Palmtjocklek (engelska) 0.0866 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 2.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Chem&Liquid naturgummi latexhandske
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.0868 in.
Tjocklek (metrisk) 1.35 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Finger stil Helfinger
För användning med (applikation) Kemiskt och vätskeskydd
Färg på handskemanschett Blått
Handske manschettstil Slät beläggning, rosa manschett
Greppdesign Crinkle Finish
Fållfärg Blått
Liner material Tröja i bomull
Foder Fodrad
Modell 62-401
Förpackningstyp 6 par i en påse, 8 påsar i en kartong
Kvantitet 48 par
Serie VersaTouch serie
Tear Rating 3
Mått (L x B) 320 x 110 mm
Längd (engelska) 320 mm
Bredd (metrisk) 110 mm
Vikt (metrisk) 95 g