Läs mer
Ansell™ Versatouch™ 72-286-serien Dyneema™ Fiber Medium Weight Handskar
Produktkod. 12669761 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 12669761
Brand: Ansell™ 72286090
Only null left
Add to basket
Add to basket
Exceptionellt skärmotstånd, komfort och hållbarhet. Lämplig för kontakt med alla livsmedel.
  • Tvättbar upp till 90 °C
  • Ger komfort och hållbarhet
  • Stickad konstruktion
  • Polypropen Glasfiber Dyneema™ liner
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material på baksidan Dyneema™ Fiber
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, standard KATEGORI II EN 388 : 254X
Manschettmaterial Dyneema™ Fiber
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Blue
Betyg för skärmotstånd Level D
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Dyneema, Polyester, Spandex
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Sticka
Liner material Dyneema™ Fiber
Foder Dyneema™ Fiber
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Skärtålig