Läs mer
Descripción
- Termisk akrylfoder erbjuder komfort vid användning och mycket bra värmeisolering.
- Kan användas för ett mycket brett utbud av livsmedelsbearbetningstillämpningar. (Lagringsutrymmen, Hantering av frysta produkter, Under handske för kött/fiskomvandling, Transport).
- 78-202, 78-203 med mikroprickar på handflatan är utmärkta för applikationer där extra grepp krävs.
- Latexfri: ingen risk för typ 1-allergier.
Especificaciones
Especificaciones
| Material på baksidan | Akryl, Spandex |
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2016/113XB, EN511/010 |
| Klassificering | Kategori II |
| Rengöringsprocedur | Tvätttemperatur 40° C |
| Manschettmaterial | Akryl; Spandex |
| Klipp stil | Newton |
| Beskrivning | Termisk under handske mot låg t °C -20 °C |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | 5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?