Läs mer
Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-203 Belagda värmeisolerande handskar
Produktkod. 15795992 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek: 7
Produktkod.
15795992 Storlek: 7
1 options
Produktkod. 15795992 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 78203070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1122.40 SEK
    684.91 SEK / Paket med 12
    Save 437.49 SEK
    38% Av
I lager
Ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdighet. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-203 Coated Thermal Isolating Gloves är lätta handskar med ett sömlöst stickat akrylfoder som ger komfort och värme i kalla miljöer och har en prickbelagd handflata för bättre grepp.
VersaTouch värmeisolerande handskar är idealiska för att hålla händerna varma i kalla miljöer eller när du arbetar med frusna material.
  • Mikroprickbelagd handflata för ökat grepp och nötningsbeständighet
  • Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme
  • Akrylfoder ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdigheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 388/511
Belagt område Palm
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial PVC
Färg Blått
Exteriör finish Stickad
Kvalitet 10-kaliber
Latexfri Ja
Material Akryl
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kylda/kyla utrymmen, frysta produkter
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Förpackningstyp Väska
Typ av palm Micro-dot belagd
Kvantitet 12 par
Längd (metrisk) 225 till 245 mm