Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 87-195-serien blå naturgummi latexhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
- Tjocklek 0,35 mm
- Ger bra känslighet
- Bra pris/kvalitetsförhållande
Användningsområden:
- Bearbetning av fjäderfä
- Bearbetning av nötkött och gris
- Fiskförädling
- Vaktmästeribruk
- Rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI III EN 374, EN 388 : X010, EN 421 |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Blue |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Visa mer |