Läs mer
Ansell VersaTouch™ 92-205 Nitril engångshandske
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 2X-large
Beskrivning
- En tunn och lätt nitrilhandske med texturerade fingertoppar för exakt hantering och förbättrad taktilitet
- Idealisk för ett brett utbud av livsmedelshanteringstillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Kategori III∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkänd∣ISO 13485∣ISO 9001 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| Färg | Vitt |
| Fingertjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.1 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 2,8 mil |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Visa mer |