Läs mer
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 92-481 Series Ljusblå Nitrilhandskar
Produktkod. 12647071 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12647071 9 Paket med 100
12637071 8 Paket med 100
12627071 7 Paket med 100
12657071 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12647071 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 92481090
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av innovativ nitrilblandning som erbjuder goda kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet.
  • Strukturerad finish på fingertopparna
  • Förbättrat grepp
  • Innehåller inget naturgummi
  • Lämplig för kontakt med all fet mat
  • Enastående motståndskraft mot animaliska fetter jämfört med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
Användningsområden:
  • Alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning
  • Rum med kontrollerad miljö
  • Färdiga måltider
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, standard KATEGORI III EN 374
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
För användning med (applikation) För alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning, rum med kontrollerad miljö, catering, mejeribearbetning
Kvantitet 100 par
Motståndskraftig mot Mekanisk och kemisk
Serie 92-481