Läs mer
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 92-481 Series Ljusblå Nitrilhandskar
Produktkod. 12657071 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12657071 10 Paket med 100
12647071 9 Paket med 100
12637071 8 Paket med 100
12627071 7 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12657071 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 92481100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00 SEK
    234.15 SEK / Paket med 100
    Save 137.85 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av innovativ nitrilblandning som erbjuder goda kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet.
  • Strukturerad finish på fingertopparna
  • Förbättrat grepp
  • Innehåller inget naturgummi
  • Lämplig för kontakt med all fet mat
  • Enastående motståndskraft mot animaliska fetter jämfört med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
Användningsområden:
  • Alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning
  • Rum med kontrollerad miljö
  • Färdiga måltider
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, standard KATEGORI III EN 374
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
För användning med (applikation) För alla slutsteg av kött- eller fiskbearbetning, rum med kontrollerad miljö, catering, mejeribearbetning
Kvantitet 100 par
Motståndskraftig mot Mekanisk och kemisk
Serie 92-481