Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
Beskrivning
- Ljusblå till färgen
- Tvättbar upp till 90 °C
- Lämplig för kontakt med alla livsmedel
- Idealisk för urbening, carving, fiskbearbetning, måltidsberedning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2003 |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå 5 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | No |
| Material | Dyneema |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| Visa mer |