Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Handskar
Produktkod. p-8001366 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
Produktkod. 11736434
Brand: Ansell™ 72285060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exceptionellt skärmotstånd, komfort och hållbarhet. Ansell VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Handskar innehåller Dyneema™ teknik för att skydda mot skärsår.
  • Ljusblå till färgen
  • Tvättbar upp till 90 °C
  • Lämplig för kontakt med alla livsmedel
  • Idealisk för urbening, carving, fiskbearbetning, måltidsberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN388:2003
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd Nivå 5
Hand Specific
Latexfri No
Material Dyneema
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
Temperatur (metrisk) Max 95 °C
För användning med (applikation) För urbening, carving, fiskbearbetning, fiskfilé, måltidsberedning, frukt- och grönsaksbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Liner material Polypropen Glasfiber Dyneema™
Kvantitet 6 förpackning
Motståndskraftig mot Skära
Längd (metrisk) 250 till 330 mm