Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 92-200 Series Single-Use Blue Nitrile Gloves
Produktkod. 12657051 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12657051
Brand: Ansell™ 92200100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden. En tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort.
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
  • Approved for food contact applications.
  • Ideal for handling all fatty food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Exteriör finish Fully Textured
Material Nitrile
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 2.9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Modell 9220010
Serie 92-200