Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 92-205-serien engångshandskar i vita nitril
Produktkod. 12667051 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12667051
Brand: Ansell™ 92205070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden. En tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort.
  • Engångshandskar
  • Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden
  • Tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort
  • Texturerade fingertoppar ger bra komfort och taktilitet för känslig, exakt hantering
  • Latexfri: ingen risk för typ 1-allergier
  • Godkänd för applikationer i kontakt med livsmedel
  • Idealisk för hantering av all fet mat
Användningsområden:
  • Färdiga måltider
  • Bearbetning av frukt och grönsaker
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Matdistribution
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek 7
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Modell 922057
Serie 92-205