Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 92-205-serien engångshandskar i vita nitril
Produktkod. 12697051 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12697051 10 Paket med 100
12667051 7 Paket med 100
12677051 8 Paket med 100
12687051 9 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12697051 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 92205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.90 SEK
    221.07 SEK / Paket med 100
    Save 125.83 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden. En tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort.
  • Engångshandskar
  • Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden
  • Tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort
  • Texturerade fingertoppar ger bra komfort och taktilitet för känslig, exakt hantering
  • Latexfri: ingen risk för typ 1-allergier
  • Godkänd för applikationer i kontakt med livsmedel
  • Idealisk för hantering av all fet mat
Användningsområden:
  • Färdiga måltider
  • Bearbetning av frukt och grönsaker
  • Bearbetning av mejeriprodukter
  • Matdistribution
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Modell 9220510
Serie 92-205