Läs mer
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Produktkod. p-8005396 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12677061
Brand: Ansell™ 92220100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättrade tillverkningsprocesser för längre slitage, större rivstyrka och bättre grepp i torra, våta och feta förhållanden. En tunnare handske med förbättrad fingertoppsflexibilitet och förbättrad total komfort.
  • Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions.
  • A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
  • Approved for food contact applications. Ideal for handling all fatty food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Material Nitril
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 2,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Modell 9222010
Serie 92-220