Läs mer
Texwipe™ VersaWipe™ Torkare med cellulosa/polyesterblandning
Produktkod. 31359716 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska):
4 tum
Produktkod. Längd (engelska)
31359716 4 tum
1 options
Produktkod. 31359716 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15275.00 SEK
    11106.78 SEK / Paket med 2500
    Save 4168.22 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Renrumskonstruerade torkare designade för effektiv rengöring, spillkontroll och underhåll av kritiska ytor och utrustning.
  • Tillverkad av en 45% polyester och 55% cellulosa nonwoven-blandning för hög hållbarhet, absorberande egenskaper och pålitlig prestanda.
  • Toppmodern konstruktion och renrumstillverkning minimerar partikel- och jonbildning, vilket stödjer kontamineringskontroll.
  • Finns i både torra och sterila versioner för ett brett spektrum av renrums- och kontrollerade miljöapplikationer.
  • Idealiskt för att torka och rengöra ytor, verktyg och komponenter; hantera spill; samt att applicera eller ta bort glidmedel, rester och desinfektionsmedel.
  • Utmärkt kompatibilitet med lösningsmedel som isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel, vilket säkerställer mångsidig användning.
  • Lämplig för rengöring av handskar, anteckningsböcker, telefoner och annan utrustning som introduceras i kontrollerade områden.
  • Används ofta för att fodra brickor för att skydda, hålla och torka renrumsdelar och enheter under bearbetning eller förvaring.
  • Ger låga nivåer av partiklar och extraktbara ämnen, vilket säkerställer pålitlig prestanda i områden som är känsliga för kontaminering.
  • Följer USP torkarstandarder USP för kvalitet och prestandakonsistens.
  • Autoklavsäker och resistent mot olika rengöringsmedel för långvarig användning.
  • Individuellt lotkodade för fullständig spårbarhet och processkontroll.
  • Designad för renrumsmiljöer: ISO Klass 5-8, klass 100-100 000 och EU-klass B-D.
  • Definierad hållbarhet: Icke-sterilt (torrt) – 5 år från tillverkning; Sterilt (torrt) – 3 år från tillverkning.
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel För engångsbruk
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila