Beskrivning
Versene är en EDTA-lösning för användning som ett skonsamt icke-enzymatisk celldissociationsreagens. Gibco™ Versene Lösning (0,48 mM) formuleras som 0,2 g EDTA( Na4 ) per liter fosfatbuffrad saltlösning (PBS).
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Versene Lösningen tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Versene Lösningsprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15040-066). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Versene Lösningen tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Versene Lösningsprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15040-066). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Versene Lösning, 100mL, flytande, 1:5000 spädning, EDTA-kelatorer, ingen fenolröd, Innehåller 0,2 g EDTA(Na4) per liter fosfatbuffrad saltlösning (PBS), vattenlöslig, FDA och ISO 13485-standarder, används för cellodling av däggdjur, 18 månaders hållbarhet |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Med tillsatser | EDTA |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 100 ml |
| Visa mer |