Läs mer
Thermo Scientific™ VersiCap Matta, 96-brunnars, kupolformade lockremsor
Produktkod. 15234574
Change view
nr per ärende:
25
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. nr per ärende unitSize
15234574 25 Varje
15234447 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15234574 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibla mattor av platta, välvda lockremsor för PCR eller ultraklara lockremsor för qPCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Thermo Scientific VersiCap Mattor är unika, där varje remsa med åtta lock är länkade till varandra och bildar den välbekanta 12 x 8 eller 96-brunnen ANSI formatera. De små rivpunkterna mellan remsorna gör att en enda remsa eller så många som krävs för det individuella experimentet kan separeras.
De Thermo Scientific VersiCap Mattor är unika, där varje remsa med åtta lock är länkade till varandra och bildar den välbekanta 12 x 8 eller 96-brunnen ANSI formatera. De små rivpunkterna mellan remsorna gör att en enda remsa eller så många som krävs för det individuella experimentet kan separeras.
Höjdpunkter
  • Flera kapsylremsor kan appliceras samtidigt när qPCR-plattor förseglas, vilket minskar inställningstiden
  • Ta bort behovet av att skära upp självhäftande tätningar
  • Lämplig för användning med alla Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilstripsrör
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Autoklaverbart motstånd: Framgångsrikt testad
DMSO (100 %) motstånd: Framgångsrikt
testad etanolresistens: Framgångsrikt
testad gammastrålningsmotstånd: Testat farligt
framgångsrikt: Ingen
isopropanolresistens: Långtidslagring har
testats med framgång: Testad
PCR (inklusive vattenbad): Testad avdragbar
framgångsrikt: Testad genomborrbar
framgångsrikt: Rekommenderas inte
qPCR:Ultra Clear caps: Framgångsrikt testade
kupolformade eller platta kepsar: Rekommenderas ej
återförslutningsbar: Testat
tätningstemperaturområde med framgång: −20 °C till +°120 C
Hållbarhet: 60 månaders
frakt skick: Omgivande
lagringsförhållanden: Beständighet
mot UV-strålning i omgivningen: Testad med framgång
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
nr per ärende 25
Kvantitet 25 mattor
Formatera Remsor med 8 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Produktlinje VersiPlate
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta