Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Vikbara kjolstoppare
Produktkod. 11764598
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
12,1 till 15,6 mm
17,7 till 22,1 mm
20,9 till 26,4 mm
27,6 till 36,3 mm
9,8 till 13,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11764598 12,1 till 15,6 mm Paket med 50
11754598 9,8 till 13,2 mm Paket med 50
11724608 17,7 till 22,1 mm Paket med 20
11734608 20,9 till 26,4 mm Paket med 10
11744608 27,6 till 36,3 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11764598 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 46701350
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikon biologiskt neutral Versilic™ Vikbara kjolstoppare.
  • Ger fullständig täthet på glas-, metall- eller plastbehållare oavsett fälgar.
  • Omsättningen är gjuten för att greppa utsidan av behållarens hals, vilket ger en dubbel tätning i samband med de ringformade tandningarna på den ihåliga pluggen.
  • Kan perforeras.
  • Förblir vattentät efter flera perforeringar.
  • Rekommenderas för biologiska tillämpningar.
  • Temperaturer mellan -60 °C och +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12,1 till 15,6 mm
Kvantitet 50 Pk.
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +200 °C
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp