Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Vikbara kjolstoppare
Produktkod. p-8000427
Diameter (metrisk) Inre:
12,1 till 15,6 mm
17,7 till 22,1 mm
20,9 till 26,4 mm
27,6 till 36,3 mm
9,8 till 13,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 11754598
Brand: Saint Gobain Life Sciences 46701050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikon biologiskt neutral Versilic™ Vikbara kjolstoppare.
  • Ger fullständig täthet på glas-, metall- eller plastbehållare oavsett fälgar.
  • Omsättningen är gjuten för att greppa utsidan av behållarens hals, vilket ger en dubbel tätning i samband med de ringformade tandningarna på den ihåliga pluggen.
  • Kan perforeras.
  • Förblir vattentät efter flera perforeringar.
  • Rekommenderas för biologiska tillämpningar.
  • Temperaturer mellan -60 °C och +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Amerikansk farmakopé klass 6-kompatibel
Diameter (metrisk) Inre 9,8 till 13,2 mm
Höjd (metrisk) 13 mm
Kvantitet 50 Pk.
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +250 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp