Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Beskrivning
- Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
- Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
- Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
- Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
- Peroxidhärdad silikon
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- USA och Europeiska farmakopén
- Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,31 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,55 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,55 tum. |
| Visa mer |