Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 10627555
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Produktkod. 10627555
Brand: Saint Gobain Life Sciences 760070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för biofarmaceutiska applikationer. Versilic™ Silikonslang är biologiskt inert och hämmar inte cellodling. Håller sig flexibel ner till -°50 C och bibehåller sin kemiska, mekaniska och elektriska prestanda upp till +200 °C.
  • Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
  • Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
  • Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
  • Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
  • Peroxidhärdad silikon
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • USA och Europeiska farmakopén
  • Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelska) Inre 0,04 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Total längd (engelska) 164 ft.
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (engelska) 0,12 tum
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) För biofarmaceutiska och medicinska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinlig/Transparent
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 392 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Peroxidhärdad silikonslang