Läs mer
- Home
- Products
- Slangar
- Gummi och silikonslang
- Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 11701706| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Tjocklek (metrisk) | Total längd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 25 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 25 m | 25m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1,5 mm | 25 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
- Uppfyller de europeiska farmakopékraven för silikonelastomer för slutningar och slangar, biologiska tester av klass VI, USP och ISO 10993-biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensitisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
- Uppfyller FDA:s och BfR:s positiva listor samt livsmedelskvalitetstester enligt EU:s direktiv
- Denna CE-märkta tubing är en icke-invasiv medicinsk apparat
- Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
- Silikonperoxidhärdad
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- USA:s och Europas farmakopé
- Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,31 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| För användning med (applikation) | För biofarmaceutiska och medicinska tillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Färg | Translucent/transparent |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 392 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
| Produkttyp | Peroxidhärdad silikontub |
| Visa mer Visa mindre |