Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 11731706
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Produktkod. 11731706
Brand: Saint Gobain Life Sciences 76067010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang för biofarmaceutiska applikationer. Versilic™ Silikonslang är biologiskt inert och hämmar inte cellodling. Håller sig flexibel ner till -°50 C och bibehåller sin kemiska, mekaniska och elektriska prestanda upp till +200 °C.
  • Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
  • Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
  • This CE marked tubing is a non-invasive medical device
  • May be used for contact up to 29 days
  • Peroxide-cured silicone
  • Biological neutrality
  • FDA/BfR
  • US and European Pharmacopoeia
  • Temperature resistance -50 to +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21CFR part 177-2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelska) Inre 0.31 in.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Silicone
Diameter (engelska) Yttre 0.55 in.
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0.12 in.
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) For biopharmaceutical and medical applications
Min. Driftstemperatur (engelska) -58°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50°C
Färg Translucent/Transparent
Flexibilitet Flexible
Max. Driftstemperatur (engelska) 392°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttyp Peroxide-cured Silicone Tubing