Learn More
- Home
- Products
- Slangar
- Gummi och silikonslang
- Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Product Code. 11771706
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Unit Size:
10m
25m
50m
29 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Tjocklek (metrisk) | Total längd (metrisk) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 25 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 25 m | 25m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1,5 mm | 25 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Product Code.
11771706
missing translation for 'mfr'
Saint Gobain Life Sciences
missing translation for 'supplierNo'
760320
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1243.48 SEK
815.25 SEK / 50m
Save 428.23 SEK
34% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Add to basket
733.72 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Add to basket
Description
- Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
- Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
- Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
- Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
- Peroxidhärdad silikon
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- USA och Europeiska farmakopén
- Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,24 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,24 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 6 mm |
| För användning med (applikation) | För biofarmaceutiska och medicinska tillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Färg | Genomskinlig/Transparent |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 392 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
| Produkttyp | Peroxidhärdad silikonslang |
| Show More Show Less |