Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 11781786
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11781786 6 mm 9 mm 9 mm 25 m 25m
10213061 10 mm 14 mm 14 mm 25 m 25m
10498322 10 mm 16 mm 3 mm 10 m 10m
11739138 10 mm 14 mm 2 mm 10 m 10m
11751726 10 mm 16 mm 3 mm 25 m 25m
10799151 10 mm 18 mm 4 mm 10 m 10m
10083004 12 mm 17 mm 2,5 mm 25 m 25m
11761726 15 mm 21 mm 3 mm 25 m 25m
13253539 18 mm 24 mm 24 mm 10 m 10m
11781706 4 mm 10 mm 3 mm 25 m 25m
11751706 3 mm 5 mm 5 mm 50 m 50m
10627555 1 mm 3 mm 3 mm 50 m 50m
10491325 20 mm 27 mm 27 mm 10 m 10m
11711696 3 mm 6 mm 1,5 mm 10 m 10m
11721696 4 mm 6 mm 1 mm 10 m 10m
11701706 5 mm 8 mm 1,5 mm 10 m 10m
11737283 6 mm 10 mm 2 mm 10 m 10m
11727283 5 mm 10 mm 2,5 mm 10 m 10m
11711716 6 mm 12 mm 12 mm 25 m 25m
11711706 6 mm 12 mm 3 mm 10 m 10m
10101111 6 mm 9 mm 1,5 mm 10 m 10m
11770105 7 mm 12 mm 2,5 mm 25 m 25m
10509511 7 mm 10 mm 1,5 mm 10 m 10m
11747283 7 mm 12 mm 2,5 mm 10 m 10m
11731716 8 mm 11 mm 1,5 mm 25 m 25m
10397854 8 mm 14 mm 14 mm 10 m 25m
11731706 8 mm 14 mm 3 mm 10 m 10m
11717283 4 mm 8 mm 2 mm 25 m 10m
11771706 4 mm 6 mm 6 mm 10 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 11781786 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 760500
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för biofarmaceutiska applikationer. Versilic™ Silikonslang är biologiskt inert och hämmar inte cellodling. Håller sig flexibel ner till -°50 C och bibehåller sin kemiska, mekaniska och elektriska prestanda upp till +200 °C.
  • Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
  • Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
  • Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
  • Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
  • Peroxidhärdad silikon
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • USA och Europeiska farmakopén
  • Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelska) Inre 0,24 tum
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,35 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (engelska) 82 ft.
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (engelska) 0,35 tum.
Tjocklek (metrisk) 9 mm
För användning med (applikation) För biofarmaceutiska och medicinska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinlig/Transparent
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 392 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Peroxidhärdad silikonslang
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.