Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 13253539
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
Produktkod. 13253539
Brand: Saint Gobain Life Sciences 761080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för biofarmaceutiska applikationer. Versilic™ Silikonslang är biologiskt inert och hämmar inte cellodling. Håller sig flexibel ner till -°50 C och bibehåller sin kemiska, mekaniska och elektriska prestanda upp till +200 °C.
  • Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
  • Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
  • Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
  • Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
  • Peroxidhärdad silikon
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • USA och Europeiska farmakopén
  • Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelska) Inre 0,71 tum.
Diameter (metrisk) Inre 18 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,94 tum
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0,94 tum
Tjocklek (metrisk) 24 mm
För användning med (applikation) För biofarmaceutiska och medicinska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinlig/Transparent
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 392 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Peroxidhärdad silikonslang