Läs mer
Hirschmann™ Versilon™ 2001 Flerkanaliga stopprör
Produktkod. 30090411
Diameter (metrisk) Insida:
2,79 mm
Produktkod. 30090411
Brand: Hirschmann™ 95214725
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i peristaltiska pumpar med flerkanaliga pumphuvuden.
  • Levereras alltid med en RFID-chipbärare på vilken viktiga slangparametrar (innerdiameter, väggtjocklek, förväntad livslängd) sparas och tillgänglig för pumpens programvara
  • Pumpen kan starta omedelbart i flödeshastighet och målvolymläge genom den tillgängliga slangarbetsfaktorn med denna RFID-chipbärare och pumphuvudets identifiering
  • Stoppare 104
  • Violett-vit till färgen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 2,79 mm
Total längd (metrisk) 381 mm
Storlek Stoppare 104