Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-Step RT-PCR-kit ReddyMix , med ThermoPrime Taq
Produktkod. 11872113
Change view
Kvantitet:
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11872113 200 reaktioner 200 reaktioner
1 options
Produktkod. 11872113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1454LDB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Verso 1-Step RT-PCR-kit ReddyMix med ThermoPrime Taq är en komplett uppsättning RT-PCR-reagenser som kombinerar allt som behövs för RT-PCR.
Thermo Scientific Verso 1-Step RT-PCR-kit ReddyMix med ThermoPrime Taq är en komplett uppsättning RT-PCR-reagenser som kombinerar allt som behövs för RT-PCR. Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer. Verso RT visar också ett bättre dynamiskt område än vanliga AMV- eller M-MuLV-enzymer, med ökningar i mallkoncentration som ger upphov till motsvarande ökningar i produkt genererad över ett bredare intervall av utgångsmaterialkoncentrationer.
En valfri RT-förstärkare medföljer kitet och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling.
Detta Verso 1-stegs RT-PCR-system kommer med ReddyMix alternativ, där mastermixen innehåller ett färgämne och utfällningsmedel som gör att RT-PCR-reaktioner kan laddas direkt på en elektroforesgel. Det röda färgämnet migrerar mellan bromfenolblått och xylencyanol vid cirka 300 bp, beroende på agaroskoncentrationen.
Funktioner hos Verso 1-Step RT-PCR-kit ReddyMix med ThermoPrime Taq omfatta:
• ReddyMix formulering —eliminerar post-PCR steg som krävs för elektrofores
• Eliminerar behovet av DNase-—behandlingar RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
• RT- och PCR-steg utförda i ett enda förseglat rör. ger bekvämlighet och minskad risk för kontaminering
• Verso RT-enzym är mycket känsligt med ett —brett dynamiskt område som exakt detekterar RNA-inmatning från 1 pg till 1μ g
• Brett –arbetstemperaturområde (°42 57 C) för framgång med GC-rika och andra svåra mallar
• RNase Inhibitor inkluderad i RT-
enzymmix Tillämpningar
•Genuttrycksanalys
• Viral/bakteriell upptäckt
• 1-stegs RT-PCR
• Tillämpningar med hög genomströmning
Relaterade produkter Verso
1-Step RT-PCR-kit ReddyMix , med ThermoPrime Taq (Kat. nr. AB1454LDA)
Verso 1-Step RT-PCR Kit, med Thermo-Start Taq (Hot Start) (Kat. nr. AB1455A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•Verso Enzyme Mix
• 2X Master Mix
• RT Enhancer
Store på– 20 °C.
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera Sats
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras ThermoPrime Taq DNA-polymeras
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C till 57 °C
Kvantitet 200 reaktioner
Omvänt transkriptas Verso
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 11 kb
Utgångsmaterial RNA