Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR Kit, med separat ROX flaska
Produktkod. 11832133
Change view
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
11832133 200 reaktioner 200 reaktioner
11842133 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11832133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB4100A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR Kit för probkemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA. Denna version av satsen kommer med en separat flaska med ROX referensfärgämne.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt när ingen cDNA-lagring är nödvändig för efterföljande experiment. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättrar reproducerbarheten genom att minska provhanteringen.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturintervall (42° till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
•1 x 250 μL RT-förstärkare
•2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR Mix
•1 x 25 μL , ROX 1 mM
Tillräckligt för 200 x 25 μL reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step RT-qPCR-kit
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp RNA