Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR Kit, SYBR Grönt, lågt ROX
Beskrivning
De Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR Låg ROX Kit för SYBR Grön kemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt för primersekvensoptimering och insamling av jämförande data i experiment som inte kräver efterföljande cDNA-lagring. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättringar i reproducerbarhet kan observeras som ett resultat av minskad provhantering.
Verso One-Step RT-qPCR-kit för SYBR Grön kemi är kompatibla med alla större termiska cykler i realtid.
- Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
- RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
- Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
- Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
- Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturintervall (42° till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
- Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix • 1 x 250μ L RT-förstärkare • 2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR SYBR Låg ROX Blanda • 1 x 100 μ1 1 M MgCl2 . Räcker för 200 x 25μ L reaktioner. Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P |
| Produktlinje | Verso |
| Produkttyp | qPCR-blandning |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Tillräckligt för | 200 reaktioner |
| Visa mer |