Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR Kit, SYBR Grön, ROX
Product Code. p-8015685
Click to view available options
Tillräckligt för:
200 reaktioner
400 reaktioner
Unit Size:
200 reaktioner
400 reaktioner
Product Code. 11832143
Brand: Thermo Scientific™ AB4105A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
De Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR ROX Kit för SYBR Grön kemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt för primersekvensoptimering och insamling av jämförande data i experiment som inte kräver efterföljande cDNA-lagring. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättringar i reproducerbarhet kan observeras som ett resultat av minskad provhantering.
Verso One-Step RT-qPCR-kit för SYBR Grön kemi är kompatibla med alla större termiska cykler i realtid.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturområde (42&°: till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
•1 x 250 μL RT-förstärkare
•2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR SYBR ROX Mix
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step RT-qPCR-kit
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp RNA