Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR-blandning, ROX
Produktkod. 11852133
Change view
Kvantitet:
200 x 25μ L Reaktioner
400 x 25μ L Reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11852133 200 x 25μ L Reaktioner 200 reaktioner
11872133 400 x 25μ L Reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11852133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB4101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8220.00 SEK
    6493.80 SEK / 200 reaktioner
    Save 1726.20 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR ROX Mix Kit för probkemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt när ingen cDNA-lagring är nödvändig för efterföljande experiment. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättrar reproducerbarheten genom att minska provhanteringen.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturintervall (42° till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
• 1 x 250μ L RT-förstärkare
• 2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR ROX Blanda
tillräckligt för 200 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step QRT-PCR Kit med ROX
Kvantitet 200 x 25μ L Reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp RNA