Läs mer
Verso™ 1-Step SYBR Grönbaserad detektions RT-qPCR-kit
Produktkod. 11872143
Change view
Kvantitet:
400 x 25μ L Reaktioner
Förpackningsstorlek:
400 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11872143 400 x 25μ L Reaktioner 400 reaktioner
1 options
Produktkod. 11872143 Leverantör Thermo Scientific ABgene Leverantörsnummer AB4106C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Thermo Scientific™ Verso™ 1-Step RT-qPCR-kit har utvecklats speciellt för att kvantifiera RNA i en bekväm enstegsanalys.
Kvantifiera RNA i en bekväm enstegsanalys med Thermo Scientific™ Verso™ 1-Step SYBR Grönbaserad detektions RT-qPCR-kit.
Verso 1-Step Kit är designad för minimal praktisk tid och snabbare resultat. RT- och QPCR-reaktionskomponenterna är tillsammans i ett enda rör, vilket minskar protokolltiderna och minimerar antalet pipetteringssteg. Buffertsystemet i Verso 1-Step QRT-PCR-kit har specifikt optimerats för att fungera över ett brett utbud av RNA-mallar för både transkription och amplifiering. Särskilda förstärkare och tillsatser har använts för att generera en reaktionsblandning som gör att både omvänt transkriptas och DNA-polymeras fungerar optimalt.
  • Optimerad buffert —Verso RT-qPCR-kit är baserad på en balanserad buffert för att maximera prestandan för både omvänt transkriptas och DNA-polymerasenzymer
  • Lätt att se mix —Verso RT-qPCR Kit innehåller ett inert blått färgämne för enkel provvisualisering under reaktionsinställning
  • Överlägsen dynamiskt omfångskit —möjliggör detektering av 10pg till 1Glc-mugg totalt RNA eller 1pg till 10ng mRNA, vilket möjliggör noggrann detektering och kvantifiering av mål-RNA över ett brett mallområde och säkerställer att ökningar i mål-RNA-koncentration ger upphov till motsvarande ökningar i qPCR-signal
  • Maximal specificitet —Den kemiskt modifierade Thermo-Start™Taq DNA-polymeras förblir helt inaktivt under omvänd transkriptionsstadiet; enzymet aktiveras sedan helt i början av qPCR-reaktionen genom ett 95 °C uppvärmningssteg
  • Brett mallsortiment— Verso 1-Step RT-qPCR Kit kan detektera 10 pg till μ1 g totalt RNA eller 1 pg till 10 ng mRNA
  • Lätt anpassad för automatisering— Det enkla 1-stegsprotokollet är kompatibelt med robotsystem och minskar praktisk tid
  • Unika RT Enhancer —Verso RT-qPCR-kit innehåller RT Enhancer, ett unikt enzym som bryter ned allt kontaminerande genomiskt DNA under RT-steget och eliminerar behovet av en DNase I-behandling av det extraherade RNA:t, vilket sparar tid och ansträngning
  • Instrumentspecifik —Individuellt optimerade qPCR-mixar designade för alla större qPCR/Real-Time PCR-instrument
  • Reproducerbara resultat— Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontrolltester för att säkerställa konsistens från batch till batch
Innehåller:
Verso Enzyme Mix (RNase-hämmare, RT Enhancer, Thermo-Start™Taq DNA-polymeras‡ , Högpresterande dNTPS, SYBR grönt jag, ROX™ passivt referensfärgämne (endast i ROX blandningar), Fluorescein (endast i Fluorescein-blandning)); Separat MgCl 2 flaska för ytterligare MgCl 2 optimering; Separat ROX injektionsflaska (endast i kit som anges)
Kompatibel med:
Dessa blå blandningar är idealiska för användning med vita reaktionsplattor och rör. En ökad detektionseffektivitet ses när man använder ABgene vit PCR-plast för qPCR. Även om vit plast ger överlägsna qPCR-resultat, kan de göra traditionella färglösa reagens svåra att se. Med Verso säkerställer en enkel blick att rätt mängd mastermix har tillsatts.
Kontrollera qPCR-cyklers kompatibilitet med vår guide för val av qPCR-reagens.
Rekommenderas för:
Idealisk för en rad applikationer inklusive genuttrycksanalys, siRNA knockdown-validering, miRNA-detektion, mikroarrayvalidering, patogendetektion och sjukdomsforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Verso Enzyme Mix (RNase-hämmare, RT Enhancer, Thermo-Start™ Taq DNA-polymeras‡, högpresterande dNTPS, SYBR grönt jag, ROX™ passivt referensfärgämne (endast i ROX blandningar), Fluorescein (endast i Fluorescein-blandning)); Separat MgCl2-ampull för ytterligare MgCl2-optimering; Separat ROX injektionsflaska (endast i kit som anges). Förvara vid -20 °C. Undvik frys-/upptiningscykler. Skydda från ljus
Beskrivning Med Låg ROX
Produkttyp 1-Step QRT-PCR Kit med SYBR grön och låg ROX
Kvantitet 400 x 25μ L Reaktioner
Tillräckligt för 400 prover
För användning med (applikation) Genuttryck, siRNA-validering, miRNA-analys, Mikroarrayanalys, Patogendetektion, Forskning om genetiska sjukdomar
Köp av denna produkt inkluderar en immunitet från stämning enligt patent som specificeras i produktbilagan för att endast använda det köpta beloppet för köparens egen interna forskning. Inga andra patenträttigheter förmedlas uttryckligen, underförstått eller genom estoppel. Ytterligare information om inköp av licenser kan erhållas genom att kontakta Licensdirektören, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Kalifornien 94404, USA .