Läs mer
Thermo Scientific™ Verso cDNA Synthesis Kit
Beskrivning
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit ger robust transkription av RNA för att skapa en komplett cDNA-pool. Verso-systemet uppnår robust och känslig omvänd transkription genom kombinationen av ett RT-enzym med hög affinitet, en unik RNA-primingsmetod och ett optimerat buffringssystem. Verso RT-enzymet har hög RNA-mallaffinitet och reducerad RNase H-aktivitet, för att transkribera jämna sektioner med hög sekundär struktur. Den inkluderade förankrade oligo dT-primingsmetoden förbättrar känsligheten ytterligare genom att öka transkriptionseffektiviteten, och cDNA-syntesbufferten har optimerats för att uppnå en fullständig och mångsidig cDNA-pool.
Funktioner i Verso cDNA Synthesis Kit inkluderar:
• Mycket känslig med ett brett dynamiskt —område kan omvända transkribera RNA från ett inmatningsintervall på 1 pg till μ1
•g Effektiv RT-reaktion möjliggör 75 % kortare protokolltider (ned till 30 minuter)
• Unik primingstrategi för ökad effektivitet och bred mallflexibilitet
• RT-enzym med hög affinitet transkriberar effektivt genom svåra RNA-sekvenser
• Brett arbetstemperaturområde (42 57 C) –för °framgång med GC-rika och andra svåra mallar
• Inkluderad RT-förstärkare förhindrar genomisk DNA-överföring, vilket eliminerar behovet av separat DNas I-behandling
• RNas-hämmare ingår
• Kan paras med vilket PCR-kit som helst för kompletta 2-stegs RT-(q)PCR-
applikationer
•2-stegs RT-(q)PCR
• Enkelsträngad cDNA-syntes
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •RT Enzym mix med RNase Inhibitor |
| Formatera | Sats |
| Reaktionshastighet | 30 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | Verso |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Mehr anzeigen |