Läs mer
Thermo Scientific™ Verso cDNA Synthesis Kit
Produktkod. p-4526924
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
40 reaktioner
Produktkod. 11822113
Brand: Thermo Scientific™ AB1453A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit ger robust transkription av RNA för att skapa en komplett cDNA-pool.
De Thermo Scientific Verso cDNA Synthesis Kit ger robust transkription av RNA för att skapa en komplett cDNA-pool. Verso-systemet uppnår robust och känslig omvänd transkription genom kombinationen av ett RT-enzym med hög affinitet, en unik RNA-primingsmetod och ett optimerat buffringssystem. Verso RT-enzymet har hög RNA-mallaffinitet och reducerad RNase H-aktivitet, för att transkribera jämna sektioner med hög sekundär struktur. Den inkluderade förankrade oligo dT-primingsmetoden förbättrar känsligheten ytterligare genom att öka transkriptionseffektiviteten, och cDNA-syntesbufferten har optimerats för att uppnå en fullständig och mångsidig cDNA-pool.
Funktioner i Verso cDNA Synthesis Kit inkluderar:
• Mycket känslig med ett brett dynamiskt —område kan omvända transkribera RNA från ett inmatningsintervall på 1 pg till μ1
•g Effektiv RT-reaktion möjliggör 75 % kortare protokolltider (ned till 30 minuter)
• Unik primingstrategi för ökad effektivitet och bred mallflexibilitet
• RT-enzym med hög affinitet transkriberar effektivt genom svåra RNA-sekvenser
• Brett arbetstemperaturområde (42 57 C) –för °framgång med GC-rika och andra svåra mallar
• Inkluderad RT-förstärkare förhindrar genomisk DNA-överföring, vilket eliminerar behovet av separat DNas I-behandling
• RNas-hämmare ingår
• Kan paras med vilket PCR-kit som helst för kompletta 2-stegs RT-(q)PCR-
applikationer
•2-stegs RT-(q)PCR
• Enkelsträngad cDNA-syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•RT Enzym mix med RNase Inhibitor
• 5X RT-buffert
• Slumpmässiga hexamers
• Förankrad Oligo (dT)
• 20 mM dNTP
• RT Enhancer
Butik på– 20 °C.
Formatera Sats
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 40 reaktioner
Omvänt transkriptas Verso
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 40 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 11 kb
Utgångsmaterial RNA