Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR Kit, SYBR Grön, med separat ROX flaska
Produktkod. 11802143
Change view
Tillräckligt för:
200 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för Förpackningsstorlek
11802143 200 reaktioner 200 reaktioner
11822143 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11802143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB4104A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
De Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR Kit för SYBR Grön kemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA. Denna version av satsen kommer med en separat flaska med ROX referensfärgämne.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt för primersekvensoptimering och insamling av jämförande data i experiment som inte kräver efterföljande cDNA-lagring. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättringar i reproducerbarhet kan observeras som ett resultat av minskad provhantering.
Verso One-Step RT-qPCR-kit för SYBR Grön kemi är kompatibla med alla större termiska cykler i realtid.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturintervall (42° till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
•1 x 250 μL RT-förstärkare
•2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR SYBR Blanda
•1 x 25 μL , ROX 1 mM
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step RT-qPCR-kit
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp RNA